Key Documents
666122
Sigma-Aldrich
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H22O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
132-136 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(C)(Cc1cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C16H22O4/c1-15(2,13(17)18)9-11-6-5-7-12(8-11)10-16(3,4)14(19)20/h5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20)
BZWQVGTVYGEXTE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)