662275
Trimethoxy(propyl)silane
97%
Sinonimo/i:
Propyltrimethoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.15 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. eboll.
142 °C (lit.)
Densità
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H16O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5-6H2,1-4H3
HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)