Documenti fondamentali
661902
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-imidazolidinone trifluoroacetic acid
96%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-oxoimidazolidinium trifluoroacetate, (S)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-imidazolidinone trifluoroacetic acid salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17N2O3F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
99-103 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)F.CN1[C@H](NCC1=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H16N2O.C2HF3O2/c1-8(2,3)7-9-5-6(11)10(7)4;3-2(4,5)1(6)7/h7,9H,5H2,1-4H3;(H,6,7)/t7-;/m0./s1
HKHKOEMMPVPVOS-FJXQXJEOSA-N
Descrizione generale
(S)-(+)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-imidazolidinone trifluoroacetic acid is a Macmillan imidazolidinone organocatalyst, which is generally employed in asymmetric transformation reactions.
Applicazioni
Highly selective organocatalyst for 1,3-dipolar addition and Friedel-Crafts alkylation.
Note legali
U.S. Pat. 6,369,243 and related patents apply. For research purposes only.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New strategies in organic catalysis: the first enantioselective organocatalytic Friedel-Crafts alkylation.
N A Paras et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(18), 4370-4371 (2001-07-18)
Jen, W. S. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 9874-9874 (2000)
Articoli
We, in collaboration with Materia, Inc., is pleased to offer the following six imidazolidinone OrganoCatalysts™.