Documenti fondamentali
661368
Sigma-Aldrich
Diethyleneglycol diacetate
97%
Sinonimo/i:
2,2′-Oxybisethanol diacetate, Bis(2-acetoxyethyl) ether, Oxydiethylene acetate
About This Item
Formula condensata:
(H3CCO2CH2CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.431
Densità
1.101 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
ether
Stringa SMILE
CC(=O)OCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O5/c1-7(9)12-5-3-11-4-6-13-8(2)10/h3-6H2,1-2H3
UBPGILLNMDGSDS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)