Documenti fondamentali
660981
Sigma-Aldrich
L-Theanine-(ethyl-d5)
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7D5H9O3N2
Peso molecolare:
179.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1/i1D3,2D2
DATAGRPVKZEWHA-HOWSKJRISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)