Documenti fondamentali
659312
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-iodotoluene
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(I)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.646
Densità
2.084 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
iodo
Stringa SMILE
Cc1ccc(Br)c(I)c1
InChI
1S/C7H6BrI/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
FLOUOTRVXNQGKP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)