Documenti fondamentali
658960
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
214-218 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc2nc(cn2c1)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C14H11BrN2/c1-10-2-7-14-16-13(9-17(14)8-10)11-3-5-12(15)6-4-11/h2-9H,1H3
OUTIKDPVXLJCLK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)