655546
1,6-Bis(p-carboxyphenoxy)hexane
90%
Sinonimo/i:
CPH
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
Stato
solid
Punto di fusione
278-290 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(OCCCCCCOc2ccc(cc2)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C20H22O6/c21-19(22)15-5-9-17(10-6-15)25-13-3-1-2-4-14-26-18-11-7-16(8-12-18)20(23)24/h5-12H,1-4,13-14H2,(H,21,22)(H,23,24)
FQJXYULOQZUKBZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)