650633
Methyl 3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. ebollizione
232-254 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
38 °C (lit.)
Densità
1.281 g/mL at 1.281 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
thioether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C1SCCC1=O
InChI
1S/C6H8O3S/c1-9-6(8)5-4(7)2-3-10-5/h5H,2-3H2,1H3
TUSSXVYKOOVOID-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>229.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 109.9 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?