643734
4-Bromonitrobenzene-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
P. eboll.
255-256 °C (lit.)
Punto di fusione
125-127 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
ZDFBKZUDCQQKAC-IDEBNGHGSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)