Documenti fondamentali
64296
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methanesulfonate
≥97%
Sinonimo/i:
Methanesulfonic acid trimethylsilyl ester, Trimethylsilyl mesylate
About This Item
Formula condensata:
H3CSO3OSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.29
Beilstein:
2076698
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
P. eboll.
103-104 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C4H12O3SSi/c1-8(5,6)7-9(2,3)4/h1-4H3
BCHASIUOFGDRIO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant or reagent involved in:
  • Reduction of esters to ethers using boron difluoride triflate etherate
  • Elimination of C(8)-functional groups via regioselective dehydration
  • Dealkylsilylation of alumazene derivatives
Altre note
Silylating agent
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
J G Jun et al.
Carbohydrate research, 163(2), 247-261 (1987-06-15)
Several per-O-methylated D-glucans and D-fructans were used as models in an attempt to identify new catalysts for carrying out reductive cleavage. Included in these model studies were several D-glucans that contained 4-linked D-glucopyranosyl residues as well as one having a
H.H. Hergott et al.
Liebigs Ann. Chem., 1718-1718 (1980)