642665
6-Hydroxycoumarin
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
249-253 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
Oc1ccc2OC(=O)C=Cc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(11)12-8/h1-5,10H
CJIJXIFQYOPWTF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Lin-Lin Gan et al.
Acta pharmacologica Sinica, 38(12), 1683-1690 (2017-07-18)
α-Ketoglutarate (α-KG), a pivotal metabolite in energy metabolism, has been implicated in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and several cancers. It is recently proposed that plasma α-KG is a surrogate biomarker of NAFLD. Here, we report the development of a
Viviane C K N Deuschle et al.
Inflammopharmacology, 27(2), 323-338 (2018-01-13)
Persea americana, popularly known as avocado, has been empirically used as analgesic and anti-inflammatory including in the skin disorder treatment. Species of the genus Persea also show a photoprotective effect against UVB radiation. We investigated the antinociceptive and anti-inflammatory effects