Documenti fondamentali
63846
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt solution
~40% in H2O, very deep brown
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-2-pyridinethione sodium salt, 2-Pyridinethiol-1-oxide sodium salt, Pyrithione sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4NNaOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.15
Beilstein:
4026050
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Concentrazione
~40% in H2O
Colore
very deep brown
Stringa SMILE
[Na+].[O-][n+]1ccccc1[S-]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Saponina used as non-ionic surfactant
Sigma-Aldrich
84510
Saponina
Saponina for molecular biology, used as non-ionic surfactant
Sigma-Aldrich
47036
Saponina