Documenti fondamentali
636991
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-dioctylphenylene-1,4-ethynylene)
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Solubilità
chlorinated solvents: soluble
toluene: soluble
Caratteristiche e vantaggi
Conjugated polymer.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Light-Emitting Polymers