Documenti fondamentali
632635
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-6-methoxynaphthalene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
110-114 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#C
InChI
1S/C13H10O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h1,4-9H,2H3
PATPLTUFXUXNDY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2