Documenti fondamentali
61897
Sigma-Aldrich
Ethyl piperazinoacetate
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-(Ethoxycarbonylmethyl)piperazine, N-(Carboethoxymethyl)-piperazine, Ethyl 1-piperazineacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.472
Densità
1.048 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CN1CCNCC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-2-12-8(11)7-10-5-3-9-4-6-10/h9H,2-7H2,1H3
MTFCXMJOGMHYAE-UHFFFAOYSA-N
Attenzione
Irritant
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)