Key Documents
617121
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(octanoate-d15)
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Trioctanoin-d45 (tri-octyl-d45)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27D45H5O6
Peso molecolare:
515.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
PM
515.06 by atom % calculation (98 atom % D)
Spostamento di massa
M+45
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OCC(COC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2
VLPFTAMPNXLGLX-PMCKLPPWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3