Documenti fondamentali
615382
Sigma-Aldrich
(2-Chloroethyl)trimethyl-d9-ammonium chloride
98 atom % D
Sinonimo/i:
Chlorocholine chloride-(trimethyl-d9)
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2N(CD3)3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
239-243 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CCCl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3;
UHZZMRAGKVHANO-KYRNGWDOSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)