Documenti fondamentali
613711
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triazine-d3
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3D3N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
77-83 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]c1nc([2H])nc([2H])n1
InChI
1S/C3H3N3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H/i1D,2D,3D
JIHQDMXYYFUGFV-CBYSEHNBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)