Documenti fondamentali
611360
Supelco
Urea-13C,15N2 solution
NMR reference standard, 0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 7 in.
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CH415N2O
Peso molecolare:
63.03
Codice UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Livello qualitativo
Concentrazione
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
8 mm × 7 in.
Formato
single component solution
Caratteristiche e vantaggi
Indirect detection
Quantità
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL
Each pack contains 10 tubes..
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)