Key Documents
609943
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid-18O4 solution
96 wt. % in H218O, 95 atom % 18O
About This Item
Formula condensata:
H2S18O4 / H218O
Peso molecolare:
106.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Concentrazione
96 wt. % in H218O
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[18OH]S([18OH])(=[18O])=[18O]
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i1+2,2+2,3+2,4+2
QAOWNCQODCNURD-QVEBFPOWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)