Documenti fondamentali
608440
Sigma-Aldrich
Urea-15N2,18O
95 atom % 18O, 99 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
H215NC18O15NH2
Peso molecolare:
64.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 15N
95 atom % 18O
Forma fisica
solid
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[15NH2]C([15NH2])=[18O]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1,4+2
XSQUKJJJFZCRTK-WXMFRBONSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)