Documenti fondamentali
606200
Sigma-Aldrich
Acetylsalicyloyl chloride-α-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC8H7ClO3
Peso molecolare:
199.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
P. ebollizione
107-110 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
45-49 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccccc1[13C](Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-6(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9(10)12/h2-5H,1H3/i9+1
DSGKWFGEUBCEIE-QBZHADDCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)