Documenti fondamentali
603449
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-2-13C,15N, L-Alanine-2-13C,15N, N-t-Boc derivative
About This Item
Formula condensata:
CH313CH(15NH-Boc)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Attività ottica
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
79-83 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
C[13C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i5+1,9+1
QVHJQCGUWFKTSE-GWDDMYRWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)