Documenti
595438
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)propionic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
133-136 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
NCSTWHYWOVZDOC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3