588857
3-(Ethoxydimethylsilyl)propylamine
97%
Sinonimo/i:
(γ-Aminopropyl)dimethylethoxysilane, (3-(Ethoxydimethylsilyl)propyl)amine, (3-Aminopropyl)dimethylethoxysilane, 3-(Ethoxydimethylsilyl)-1-propanamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. eboll.
60 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](C)(C)CCCN
InChI
1S/C7H19NOSi/c1-4-9-10(2,3)7-5-6-8/h4-8H2,1-3H3
GLISOBUNKGBQCL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?