Documenti fondamentali
588407
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OBzl-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
L-Glutamic acid 13C5,15N, N-t-Boc, α-O-Benzyl ester
About This Item
Formula condensata:
HO213C13CH213CH213CH(15NH-Boc)13CO2(Bzl)
Peso molecolare:
343.32
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O[13C]([13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(OC(C)(C)C)=O)[13C](OCC1=CC=CC=C1)=O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m0/s1/i9+1,10+1,13+1,14+1,15+1,18+1
CVZUKWBYQQYBTF-BPKRSFCFSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)