586765
Aniline-4-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Benzenamine-4-13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
184 °C (lit.)
Punto di fusione
-6 °C (lit.)
Densità
1.033 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1+1
PAYRUJLWNCNPSJ-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)