578045
4-Morpholinopiperidine
98%
Sinonimo/i:
4-(4-Piperidinyl) morpholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
P. ebollizione
100-115 °C/0.15-0.20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-43 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
C1CC(CCN1)N2CCOCC2
InChI
1S/C9H18N2O/c1-3-10-4-2-9(1)11-5-7-12-8-6-11/h9-10H,1-8H2
YYBXNWIRMJXEQJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Morpholinopiperidine may be used to synthesize 2-(4-morpholinopiperidin-1-yl)-5-nitrobenzonitrile and 9-bromo-6,6-dimethyl-8-(4-morpholin-4-yl-piperidin-1-yl)-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile.
Reactant for synthesis of:
- Selective adenosine A2A receptor antagonists
- Antidepressents
- Small molecules that restore E-cadherin expression and reduce invasion in colorectal carcinoma cells
- Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
- Quinoline derivatives with antimicrobial activity
- Antimalarials
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
"Design and synthesis of a highly selective, orally active and potent anaplastic lymphoma kinase inhibitor (CH5424802)"
Kinoshita K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 20(03), 1271-1280 (2012)
"A new phenylpyrazoleanilide, y-320, inhibits interleukin 17 production and ameliorates collagen-induced arthritis in mice and cynomolgus monkeys"
Ushio H, et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 7(01), 1-17 (2013)