Documenti fondamentali
577146
Sigma-Aldrich
Propane-13C3/Helium Gas Mixture
ratio (1:9), 99% 13C
About This Item
Codice UNSPSC:
12352001
Purezza isotopica
99% 13C
Forma fisica
gas
Composizione
ratio (1:9)
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)