Documenti fondamentali
570842
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid
98%
Sinonimo/i:
(2R)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (2R)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-Naproxen
About This Item
Formula condensata:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −66°, c = 1% in chloroform
Punto di fusione
156-158 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
CMWTZPSULFXXJA-SECBINFHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
570842-5G4061832597430
570842-25G