Documenti fondamentali
570249
Sigma-Aldrich
Fluorescein O,O′-dimethacrylate
95%
Sinonimo/i:
3’,6′-Dimethacryloxyspirobenzo[c]-furan[1,9’]xanthen-3-one, Dimethacryloyloxyfluorescein
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H20O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.45
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
154.5-156.0 °C (lit.)
λmax
203 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C(C)=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C28H20O7/c1-15(2)25(29)32-17-9-11-21-23(13-17)34-24-14-18(33-26(30)16(3)4)10-12-22(24)28(21)20-8-6-5-7-19(20)27(31)35-28/h5-14H,1,3H2,2,4H3
IJMJZIOPZNRQMM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Fluorescent monomer
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Rhodamine B ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
R6626
Rhodamine B