566217
7-[4-(Trifluoromethyl)coumarin]acrylamide
98%
Sinonimo/i:
7-(Acryloylamino)-4-trifluoromethylcoumarin, N-(2-Oxo-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-7-yl)acrylamide
Saggio
98%
Punto di fusione
222-224 °C (dec.) (lit.)
λmax
342 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C=C)ccc12
InChI
1S/C13H8F3NO3/c1-2-11(18)17-7-3-4-8-9(13(14,15)16)6-12(19)20-10(8)5-7/h2-6H,1H2,(H,17,18)
WJZFVBAYCVHWRE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Fluorescent monomer
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?