565148
Zinc
granular, 30-100 mesh, 99%
Sinonimo/i:
Zn
About This Item
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
granular
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
30-100 mesh
P. eboll.
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2