Documenti fondamentali
561665
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
FC6H4MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.936 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
3-Fluorophenylmagnesium bromide is a Grignard reagent that can be used in:
  • The preparation of 4-substituted quinazolines by reacting with 2-methylaminobenzonitriles.
  • The synthesis of radiolabeled TrkB/C-targeting kinase inhibitor for positron emission tomography (PET) imaging applications.
  • Cu-catalyzed carbometalation of substituted cyclopropenes.
Note legali
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)