Key Documents
560162
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
Br(CH3)C6H3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
152-156 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
BJGKVCKGUBYULR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Bromo-2-methylbenzoic acid may be used to synthesize 4-(bromoacetyl)isoindolin-1-one and isocoumarins.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mapping the ATP-binding domain of DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) with coumarin-and isocoumarin-derived inhibitors.
Payne SL, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(12), 3649-3653 (2010)
New anti-viral drugs for the treatment of the common cold.
Maugeri C, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(6), 3091-3107 (2008)