559016
4-Methylhexanoic acid
97%
Sinonimo/i:
(±)-4-Methylhexanoic acid, 4-Ethylpentanoic acid, 4-Methylcaproic acid, 4-Methylhexanoic acid
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
97%
P. ebollizione
109-112 °C/10 mmHg (lit.)
Densità bulk
0.921 g/mL
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CCC(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-6(2)4-5-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
DIVCBWJKVSFZKJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
110.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)