558788
2-Ethynyltoluene
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5470 (lit.)
P. ebollizione
50-60 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H8/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h1,4-7H,2H3
MYBSUWNEMXUTAX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Ethynyltoluene undergoes dimerization in the presence of an ionic catalyst.
Applicazioni
2-Ethynyltoluene may be used in the synthesis of Ph2N(2-MeC6H4)C=CH2.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Frustrated Lewis Pair Catalyzed Hydroamination of Terminal Alkynes.
Mahdi T and Stephan DW.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(47), 12418-12421 (2013)
Scandium, yttrium, and lanthanum benzyl and alkynyl complexes with the N-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1, 4-diazepan-6-amido ligand: Synthesis, characterization, and Z-selective catalytic linear dimerization of phenylacetylenes.
Ge S, et al.
Organometallics, 28(3), 719-726 (2009)
Yasuhito Suzuki et al.
Forensic science international, 278, 228-239 (2017-08-02)
Various autopsy findings are used for the diagnosis of burning death, including inhalation injury, soot in the respiratory tract, vital reaction, blood carboxyhemoglobin (COHb), and blood cyanide. However, not all findings are necessarily complete, and autopsy diagnosis can be difficult
Articoli
New Aromatic Terminal Alkynes