556084
1-Vinyl cyclohexanol
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
74 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OC1(CCCCC1)C=C
InChI
1S/C8H14O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h2,9H,1,3-7H2
ZXKHOVDDJMJXQP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 1-vinyl-1-cyclohexene
- 1-vinyl-1-cyclohexylacrylate
- cyclohexylideneacetaldehyde
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)