55292
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrachloroaluminate
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥94.5% (HPLC)
95%
Stringa SMILE
Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.Al.4ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;;;;;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
PNOZWIUFLYBVHH-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It can also be used as:
- A catalyst to synthesize linear alkylbenzenes by alkylation of benzene with 1-dodecene.
- A solvent in extractive desulfurization of oil products.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Under the trade name BASIONICS™, BASF offers a portfolio of Ionic Liquids—mainly based on imidazolium cations. The BASIONICS™ portfolio opens up a broad range of basic properties of Ionic Liquids and is classified into standard, acidic, basic, liquid at RT and low viscosity products and opens up a wide range of possible applications.