550086
Tungsten(VI) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (TEM)
Sinonimo/i:
Tungstic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
nanopowder
Dimensione particelle
<100 nm (TEM)
Densità
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.