Documenti fondamentali
549428
Sigma-Aldrich
PAM resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
4-(Hydroxymethyl)phenylacetamidomethyl-polystyrene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.7-1.3 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Stringa SMILE
[X]CNC(=O)Cc1ccc(cc1)CO
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)