Documenti fondamentali
546488
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(chloromethyl)-1,4-bis(3′,7′-dimethyloctyloxy)benzene
98%
About This Item
Formula condensata:
(ClCH2)2C6H2(O(CH2)2CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
487.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CCOc1cc(CCl)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CCl
Applicazioni
Conducting polymer precursor for synthesis of substituted PPV.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)