Documenti fondamentali
535745
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-methyl-3-n-propyl-5-pyrazolecarboxamide
96%
Sinonimo/i:
4-Amino-2-methyl-5-propyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
96%
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
98-101 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
CCCc1nn(C)c(C(N)=O)c1N
InChI
1S/C8H14N4O/c1-3-4-5-6(9)7(8(10)13)12(2)11-5/h3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,13)
PZMXDLWWQHYXGY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Joanna Matysiak et al.
Monatshefte fur chemie, 146(8), 1315-1327 (2015-07-21)
We reported the synthesis and characterization of a series of azolo- and azino[1,3]thiazinones containing the 2,4-dihydroxyphenyl substituent. The compounds were prepared by a new one-step reaction of aryl-modified sulfinylbis[(2,4-dihydroxyphenyl)methanethione]s and the corresponding aminoazolo(azino)carboxamides. Their chemical structures were confirmed by IR