534471
Brominated Wang resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
α-Bromopropiophenone, polymer-bound, 2-Bromopropionylpolystyrene
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.5-1.5 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)