53310
Histamine bisphosphate monohydrate
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
2-(4-Imidazolyl)ethylamine diphosphate salt, 2-(4-Imidazolyl)ethylamine diphosphate salt monohydrate, Histamine diphosphate salt monohydrate
Saggio
≥99.0% (NT)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
128-132 °C
Gruppo funzionale
amine
phosphate
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]O[H].OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2H3O4P.H2O/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;2*1-5(2,3)4;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*(H3,1,2,3,4);1H2
CNSGLKZGHLZDHQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?