Documenti fondamentali
529737
Sigma-Aldrich
cis-Styrene-(β)-d
≥96 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone-d6 as stabilizer
Sinonimo/i:
cis-1-Phenylethylene-2-d, ß-Deuteriostyrene
About This Item
Formula condensata:
C6H5CD=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥96 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
contiene
hydroquinone-d6 as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
P. ebollizione
50-51 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C([2H])=C(/[H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D/b2-1-
PPBRXRYQALVLMV-NYLCSIPTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
88.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31.11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)