Documenti fondamentali
524522
Sigma-Aldrich
Tris(butylcyclopentadienyl)yttrium(III)
99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Y(C5H4CH2(CH2)2CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: yttrium
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.5685 (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Y].CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CCCC[C]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C9H13.Y/c3*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;/h3*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;
VPFJVCJZOKOCHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 39 Yttrium
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.