Documenti fondamentali
522554
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
98%
Sinonimo/i:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
P. ebollizione
282 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2O
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8,14H,1-4H3
VLROJECCXBBKPZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Synthesis of indolo-fused heterocyclic inhibitors of polymerase enzyme of hepatitis C
  • Studies of pi-interactions, electronic structure and transient UV absorption of subphthalocyanine-borate-bridged ferrocene-fullerene conjugates
  • Synthesis of subphthalocyanine and fused-ring nicotine derivatives
  • Suzuki-Miyaura coupling-triflation sequence, reduction and salt formation for synthesis of hydroxylated oligoarene phosphines
Widely used in Suzuki coupling chemistry.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tetrahedron, 58, 9633-9695 (2002)
Articoli
Arylboronic Acid-Pinacol Esters