518654
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
95%
Sinonimo/i:
2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
262-268 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
HWIIAAVGRHKSOJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3